Learn More
Éthyle 4-bromophénylacétate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449697
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11449697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22165.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14062-25-0 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14062-25-0
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Numéro MDL MFCD00016333
Clé InChI ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-bromophenylacetate, ethyl 2-4-bromophenyl acetate, 4-bromophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-bromophenyl acetate, 4-bromo-benzeneacetic acid ethyl ester, ethyl-4-bromophenylacetate, pubchem20039, acmc-209ckw
CID PubChem 7020609
Nom IUPAC 2-(4-bromophényl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromophenylacetate
Point de fusion 29°C to 31°C
Point d’ébullition 88°C to 90°C (0.35 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.1
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.