Learn More
Éthyle 4-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7033405
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11375599 250 mg 250mg
11385599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11375599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50515.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
4-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxylate d’éthyle : intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22931-71-1
Formule moléculaire C13H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 265.693
Numéro MDL MFCD00173417
Clé InChI QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate
CID PubChem 304558
Nom IUPAC Éthyl 4-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 265.7
Pourcentage de pureté 97%