Learn More
4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407417
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15407417 250 mg 250mg
15497407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15407417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34460.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 318497-88-0
Formule moléculaire C7H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 165.152
Numéro MDL MFCD00664125
Clé InChI COJOZBXPRZQJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-cyano-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-cyano-, ethyl ester, ethylcyanopyrazolecarboxylate, 4-cyano-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 1479416
Nom IUPAC 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=NN1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
Point de fusion 226°C to 228°C
Couleur Orange à blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre