Learn More
4-éthoxy-3-(1-méthyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzènesulfonate d'éthyle, Mikromol™
Description
4-éthoxy-3-(1-méthyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzènesulfonate d'éthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid |
| CAS | 1971915-89-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C19H24N4O5S |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 420.48 |
| Quantité | 25 mg |