Learn More
Éthyl 4-fluorobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477024
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11477024
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21484.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 451-46-7
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00000351
Clé InChI UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
CID PubChem 67976
Nom IUPAC éthyl 4-fluorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-fluorobenzoate
Point de fusion 25°C to 27°C
Densité 1.146
Point d’ébullition 209°C to 210°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.487
Quantité 100 g
Beilstein 1866794
Merck Index 14,4171
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 99%