Learn More
Éthyl 4-fluorobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7025806
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11457024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21484.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 451-46-7
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00000351
Clé InChI UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
CID PubChem 67976
Nom IUPAC éthyl 4-fluorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-fluorobenzoate
Point de fusion 25°C to 27°C
Densité 1.146
Point d’ébullition 209°C to 210°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.487
Quantité 5 g
Beilstein 1866794
Merck Index 14,4171
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.