Learn More
Éthyl 4-fluorobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10615582 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10615582
Marque: Thermo Scientific Acros 146800050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 451-46-7
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.17
Numéro MDL MFCD00000351
Clé InChI UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
CID PubChem 67976
Nom IUPAC éthyl 4-fluorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-fluorobenzoate
Point de fusion 25°C to 27°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4850 to 1.487
Quantité 5 g
Beilstein 09, 334
Merck Index 10, 4076
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-fluorobenzoate