Learn More
4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate d'éthyle 1,1-dioxyde, Mikromol™
Code produit 17930406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930406 25 mg 25mg
17992126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17930406 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0084.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate d'éthyle 1,1-dioxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Noms d’analytes ou de composants ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H13 N O5 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Nom IUPAC etil 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 283.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 283,0514 g/mol