Learn More
4-Nitrobenzoate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 30051449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051449 25 mg 25mg
30049530 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051449 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0094.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-nitrobenzoate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Noms d’analytes ou de composants Ethyl 4-Nitrobenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl 4-Nitrobenzoate
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitrobenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 195,0532 g/mol