Learn More
5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d'éthyle, Mikromol™
Description
5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d'éthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 6994-25-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H9 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Allopurinol Imp. D (EP), Allopurinol USP Related Compound D, Allopurinol USP RC D, Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound D, Allopurinol Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cn[nH]c1N |
| Nom IUPAC | 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle |
| Afficher plus |