Learn More
5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate d'éthyle, Mikromol™
Description
5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate d'éthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 31055-19-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H9 N3 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Allopurinol Imp. E (EP), Allopurinol USP Related Compound E, Allopurinol USP RC E, Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound E, Allopurinol Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O |
| Nom IUPAC | 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle |
| Afficher plus |