Learn More
Acétate d’éthyle, ≥99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15603600
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
4L
500mL
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15603600 500 mL Flacon en verre 500mL
15673590 1 L Flacon en verre 1L
15683590 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15623600 6 x 500 mL Flacon en verre 6 pièces
15638360 4 L Flacon en verre 4L
15613600 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15693590 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 15603600 Sous-traitant Honeywell-Riedel-de Haen N° du sous-traitant 319902500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS,≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -84°C
Densité 0.902g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77.5°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl acetate