Learn More
Acétate d’éthyle, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit. 10077390 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Verre
Conditionnement:
2.50L
5L
Code produit. 10077390
Marque: JT Baker 8037.2500
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.57°C
Couleur Incolore
Densité 0.9g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2.1 - 11.5 Vol %
Point d’éclair −1°C
Température d’allumage 460°C
Odeur Fruit-like
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation Max. 0.003%
Acide titrable Max. 0.0009meq/g
Formule linéaire CH3COOC2H5
Viscosité 0.44mPas at 20°C
Eau Max. 0.2%
Informations sur la solubilité 79g/L (in water)
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité BAKER ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.