Learn More
Acétate d’éthyle, pour HPLC, Fisher Chemical™
Product Code. 10724181 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10724181 1 L Flacon en verre ambré 1L
10456870 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10040140 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10724181 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E/0906/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    61.20€ / 1L
    Économisez 40.80€
    40% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
C4H8O2, numéro CAS-141-78-6, 2,5 L, 75 °C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle, -83,5 °C, 9171, 88,106, flacon en verre ambré, liquide, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar à 20 °C, 0,45 cp à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL 9171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Specifications
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 103 mbar à 20 °C
Viscosité 0,45cp à 20 °C
Densité de vapeur 3.04
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion -83,5 °C
Point d’ébullition 75 °C
SMILES CCOC(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Quantité 1 L
Poids de la formule 88,11g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.