Learn More
Acétoacétate d’éthyle, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-127358 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10452031
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-97-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00009199
Clé InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
CID PubChem 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nom IUPAC éthyl3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetoacetate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion -45°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4180 to 1.42
Quantité 100 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosité 1.696 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide