Learn More
Acétoacétate dʼéthyle, propylène glycol, kétal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7046226
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11353117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13514.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6290-17-1
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00151819
Clé InChI GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl acetate, 1,3-dioxolane-2-acetic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl acetoacetate propylene glycol ketal, fraistone, ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate, ethyl dimethyl dioxolane acetate, acetoacetic acid, ethyl ester, 1,2-propylene ketal, cis-and trans-ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate, ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl acetate, 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester
CID PubChem 95392
Nom IUPAC 2-(2,4-diméthyl-1,3-dioxolane-2-yl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1(OCC(O1)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal
Point d’ébullition 90°C (10 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.428
Quantité 25 g
Beilstein 138927
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%