Learn More
Alcool éthylique, qualité HPLC/spectrophotométrique, pur, Honeywell™
Code produit. 15635610
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15635610
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 4598281L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl alcohol, Pure
Densité 0.789g/mL at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1170
Poids de la formule 46.07g/mol
Qualité HPLC/Spectrophotometric
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 proof