Learn More
Alcool éthylique, pur (190 proof), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15667850
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15667850
Marque: Honeywell Riedel-de Haën E7148500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl alcohol, Pure
Point de fusion -131°C
Note relative au nom For molecular biology
CAS 64-17-5
Densité 0.816g/mL at 25°C
Point d’ébullition 36°C to 37°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Formule moléculaire C2H6O
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro MDL MFCD00003568
Numéro UN UN1170
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Poids de la formule 46.07g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 190 proof