Learn More
Alcool éthylique, pur (200 proof) (taxé), conforme aux spécifications d’analyse USP, pour la vente domestique en Irlande et au Royaume-Uni uniquement, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl alcohol, Pure (Taxed) |
| Point de fusion | -114°C |
| Note relative au nom | Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom |
| Absorbance | max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Densité | 0.790 - 0.791 g/cm3 |
| Point d’ébullition | 78°C to 79°C |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | 12°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |