Learn More
Benzoate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 17997364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17997364 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17997364 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0730.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Benzoate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Noms d’analytes ou de composants Benzoic Acid Ethylester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity C, Benzoyl Peroxide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 150,0681 g/mol