Learn More
Éthyl-bêta-D-glucuronide, 1 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Code produit 30458100
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458100 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458100 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMEGL3321LM
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Éthyl-β-D-glucuronide, 1 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Noms d’analytes ou de composants Ethyl-beta-D-glucuronide
Conditions d’expédition Ice Pk. (-20°C)
Formule moléculaire C8 H14 O7
Concentration 1 mg/mL
Synonyme β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S,3S,4S,5R,6R)-6-éthoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 222.193
Quantité 1 mL
Poids de la formule 222.074 g/mol