Learn More
Bromoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-127436 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10429640
Marque: Thermo Scientific Acros 158591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-36-2
Numéro MDL MFCD00000191
Clé InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
CID PubChem 7748
Nom IUPAC 2-bromoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl bromoacetate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -38.0°C
Densité 1.5060g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7BrO2
Formule linéaire BrCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4520
Quantité 100 g
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Gravité spécifique 1.506
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids moléculaire (g/mol) 167
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl bromoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.