missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7080771
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11448663

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10448.22

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol

Ethyl bromoacetate is widely used as an alkylating reagent involved in the Reformatsky reaction to prepare the beta-hydroxy esters by reacting with carbonyl compounds. It is also used for the syntheses of witting reagent, artificial diethylstilbestrol antigen, 3-phenyl-1-naphthol and steroidal thiazolidinone derivatives. It finds applications in the preparation of reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium which act as a detectable drug carrier.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le bromoacétate d’éthyle est largement utilisé comme réactif alkylant impliqué dans la réaction de Reformatsky pour préparer les esters de bêta-hydroxy en réagissant avec les composés carbonylés. Il est également utilisé pour les synthèses de réactifs de Wittig, de l’antigène diéthylstilbestrol artificiel, du 3-phényl-1-naphthol et des dérivés de thiazolidinone stéroïdiens. Il trouve des applications dans la préparation de nanoparticules polymériques stabilisées à la coumarine et photosensibles de manière réversible dans un milieu aqueux qui agit comme vecteur de médicaments détectable.

Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’acétone, le benzène et l’éther éthylique. Immiscible avec l’eau.

Remarques
C’est un agent lacrymogène. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 105-36-2
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.002
Numéro MDL MFCD00000191
Clé InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
CID PubChem 7748
Nom IUPAC 2-bromoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CBr

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethyl bromoacetate
Point de fusion °C to 38°C
Densité 1.506 g/mL
Point d’ébullition 159°C
Point d’éclair 47°C (117°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire BrCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.451
Quantité 100 g
Numéro UN UN1603
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,benzene and ethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl bromoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl bromoacetate

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis