Learn More
Bromodifluoroacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434437
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11434437
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20461.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.983 g/mol
Ethyl bromodifluoroacetate, is used for the treatment of the Reformat sky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. It is also used in the analysis of reagent purity through IR, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromodifluoroacétate d’éthyle est utilisé pour le traitement du réactif ciel Reformat avec les aldéhydes et les cétones qui conduit aux esters 2,2-difluoro-3-hydroxy. Il est également utilisé dans l’analyse de la pureté des réactifs par IR, RMN.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 667-27-6
Formule moléculaire C4H5BrF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.983
Numéro MDL MFCD00042069
Clé InChI IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
CID PubChem 69585
Nom IUPAC 2-bromo-2,2-difluoroacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl bromodifluoroacetate
Point d’ébullition 112°C to 114°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1906095
Poids de la formule 202.99
Pourcentage de pureté 97%