Learn More
Bromoacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407184
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11407184
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21579.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 401-55-8 | C4H6BrFO2 | 184.992 g/mol
Ethyl bromofluoroacetate is used as an intermediate useful in the synthesis of polyfluoroalkyl-substituted fluoro enol ethers and N-protected α-fluoroglycines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromofluoroacétate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire utile dans la synthèse d’éthers d’énols fluorés substitués par des polyfluoroalkyles et de α-fluoroglycines N-protégées.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401-55-8
Formule moléculaire C4H6BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.992
Numéro MDL MFCD00042095
Clé InChI ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromofluoroacetate, bromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl-2-bromofluoroacetate, ethylbromofluoroacetate, acetic acid, bromofluoro-, ethyl ester, bromofluoroacetate, ethyl fluorobromoacetate, acmc-209jb9, ksc236i3t
CID PubChem 2733407
Nom IUPAC Éthyl 2-bromo-2-fluoroacétate
SMILES CCOC(=O)C(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl bromofluoroacetate
Densité 1.54
Point d’ébullition 154°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.4255
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 184.99
Pourcentage de pureté 97%