Learn More
Caprate d’éthyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl caprate |
Note relative au nom | 99+% |
Acidité | 1mg KOH/g max. |
Point de fusion | -20.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8665g/mL |
Point d’ébullition | 245.0°C |
Point d’éclair | 102°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |