Learn More
Caproate d’éthyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757828 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
Code produit. 10081990
Marque: Thermo Scientific Acros 164990050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-66-0
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00009511
Clé InChI SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
CID PubChem 31265
ChEBI CHEBI:86055
Nom IUPAC Hexanoate d’éthyle
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl caproate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 67°C
Couleur Incolore
Densité 0.8690g/mL
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4060 to 1.409
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 323
Merck Index 15, 3832
Gravité spécifique 0.869
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in glycerol,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl caproate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.