Learn More
Carbamate d'éthyle, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328262 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328262 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13322000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Noms d’analytes ou de composants Ethyl carbamate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C3 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
SMILES CCOC(=O)N
Nom IUPAC carbamate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 89,0477 g/mol