missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7022669
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11462997

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15554.22

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol

Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le chloroacétate d’éthyle est un réactif utilisé dans la préparation des hétérocycles à 5 éléments. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et organique. Il est utilisé comme solvant en synthèse organique.

Solubilité
Soluble dans l’eau 20 g/l (20°C).

Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 105-39-5
Formule moléculaire C4H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.548
Numéro MDL MFCD00000932
Clé InChI VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
CID PubChem 7751
Nom IUPAC 2-chloroacetate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCl

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethyl chloroacetate
Point de fusion -26°C
Densité 1.159
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 54°C (149°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 g
Numéro UN UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Informations sur la solubilité Soluble in water 20g/L (20°C).
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl chloroacetate

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis