Learn More
Chloroformate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044415
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11456730
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06311.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate dʼéthyle est utilisé comme réactif de dérivatisation pour étudier la conversion stéréochimique des anti-inflammatoires non stéroïdiens chiraux pendant la réaction de dérivatisation. Il est également utilisé avec lʼammoniac et le chlorure cyanurique pour convertir les acides carboxyliques en nitriles. Il est utilisé pour développer une stratégie de modèle flexible pour la génération de modèles à lʼéchelle des nanomètres via la nanolithographie “stylo à plumesˮ.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Réfrigéré. Incompatible avec la chaleur, lʼhumidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-41-3
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.521
Numéro MDL MFCD00000644
Clé InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
CID PubChem 10928
Nom IUPAC Carbonochloridate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chloroformate
Point de fusion -81°C
Densité 1.136
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.395
Quantité 5 g
Numéro UN UN1182
Beilstein 385653
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3784
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté 97%