Learn More
Chrysanthèmate d’éthyle, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10127303
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-41-6 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-41-6
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00001304
Clé InChI VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
CID PubChem 7334
Nom IUPAC 2,2-Diméthyl-(-méthylprop--ényl)cyclopropane--carboxylate3(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropane-1-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl chrysanthemate
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 112°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4590 to 1.461
Quantité 25 g
Beilstein 09, II, 45
Gravité spécifique 0.9
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide