Learn More
Chlorhydrate de cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-127485 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2.50g
Code produit. 10781711
Marque: Thermo Scientific Acros 265640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1127-99-7 | C9H17NO2·HCl | 207.7 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1127-99-7
Formule moléculaire C9H17NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 207.7
Numéro MDL MFCD00144280
Clé InChI XMQSOBPCWYVZSW-WLYNEOFISA-N
Synonyme ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, cis-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, hydrochloride, cis, ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hcl salt, ethyl cis-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl 2s,1r-2-aminocyclohexanecarboxylate, chloride
CID PubChem 2724641
Nom IUPAC (1R,2S)-2-aminocyclohexane-1-carboxylate d’éthyle ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Point de fusion 128°C to 135°C
Note relative au nom 95%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.7
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins