Learn More
Crotonate déthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424194
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11424194
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12529.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ethyl crotonate is used as a solvent for cellulose esters as well as a plasticizer for acrylic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le crotonate d’éthyle est utilisé comme solvant pour les esters de cellulose ainsi que comme plastifiant pour les résines acryliques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-70-1
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00009289
Clé InChI ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Synonyme ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
CID PubChem 429065
Nom IUPAC Éthyl (E)-but-2-énoate
SMILES CCOC(=O)\C=C\C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl crotonate
Densité 0.918
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1862
Beilstein 635834
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl crotonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl (E)-crotonate