missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crotonate déthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7020538
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11424194

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12529.22

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol

Ethyl crotonate is used as a solvent for cellulose esters as well as a plasticizer for acrylic resins.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le crotonate d’éthyle est utilisé comme solvant pour les esters de cellulose ainsi que comme plastifiant pour les résines acryliques.

Solubilité
Non miscible dans l’eau.

Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 623-70-1
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00009289
Clé InChI ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Synonyme ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
CID PubChem 429065
Nom IUPAC Éthyl (E)-but-2-énoate
SMILES CCOC(=O)\C=C\C

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethyl crotonate
Densité 0.918
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1862
Beilstein 635834
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl crotonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl (E)-crotonate

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis