Learn More
Décanoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473404
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11473404
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10657.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-38-3
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00009581
Clé InChI RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
CID PubChem 8048
ChEBI CHEBI:87430
Nom IUPAC Décanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl decanoate
Point de fusion -20°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 100 g
Beilstein 1762128
Merck Index 14,3776
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 99%