Learn More
Dodécanoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Ethyl dodecanoate |
| Point de fusion | -2°C |
| Densité | 0.862 |
| Point d’ébullition | 268°C to 270°C |
| Point d’éclair | 138°C (280°F) |
| Odeur | Fruit-like |
| Indice de réfraction | 1.4315 |
| Quantité | 2500 mL |
| Beilstein | 1769671 |
| Merck Index | 14,3818 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto