Learn More
Ester éthylique du dichlorhydrate de cétirizine, Mikromol™
Code produit 17964456
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17964456 100 mg 100mg
17961586 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17964456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0380.15
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ester éthylique du dichlorhydrate de cétirizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
CAS 2732277-01-7
Noms d’analytes ou de composants Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C23 H29 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester dihydrochloride, Cetirizine Related Compound A as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C23H29ClN2O3.2ClH/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20;;/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de etilo; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 489.86
Quantité 100 mg
Poids de la formule 488.14 g/mol