Learn More
Ethyl Gallate, TRC
Code produit 30137600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137600 100 g 100g
17958024 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE918320100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 831-61-8
Formule moléculaire C9 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Synonyme Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, Gallic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Phyllemblin (7CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate, NSC 402626, Nipa No. 48, Nipagallin A, Progallin A
Nom IUPAC éthyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylgallate
Formule InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Poids de la formule 198.0528
Quantité 100 g