Learn More
Glyoxalate d’éthyle, technique, ∼50 % dans toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-6827183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10766265
Marque: Thermo Scientific Acros 425765000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-44-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Clé InChI DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
CID PubChem 70211
ChEBI CHEBI:53275
Nom IUPAC 2-oxoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl glyoxalate
Note relative au nom Approx. 50% in toluene
Densité 1.0320g/mL
Point d’ébullition 110°C
Point d’éclair 7°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCOCO2CH2CH3
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.032
Poids de la formule 102.09
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl glyoxalate, ca 50% in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.