Learn More
Héxanoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11431748
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11431748
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13985.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-66-0
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00009511
Clé InChI SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
CID PubChem 31265
ChEBI CHEBI:86055
Nom IUPAC Hexanoate d’éthyle
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl hexanoate
Point de fusion -67°C
Densité 0.873
Point d’ébullition 166°C
Point d’éclair 49°C (121°F)
Indice de réfraction 1.4075
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Merck Index 14,3777
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%