Learn More
Malonate d’hydrogène éthylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020611
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11410463
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12627.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate d’hydrogène éthylique est utilisé comme réactif pour la préparation d’acides tétramiques par la réaction de fermeture de cycle de Dieckmann et la réaction de décarboxylation en organocatalyse de Doebner-Knoevenagel. Il est impliqué dans les réactions d’acylation et la condensation de Knoevenagel avec les aldéhydes. Il est également utilisé dans la préparation des gamma-lactones à partir d’oléfines par carbolactonisation intermoléculaire en présence d’acétate de Mn(III) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible à l’eau, au chloroforme et autres solvants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-46-1
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.115
Numéro MDL MFCD00020490
Clé InChI HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
CID PubChem 70615
ChEBI CHEBI:86907
Nom IUPAC Acide3-éthoxy-3-oxopropanoïque
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl hydrogen malonate
Densité 1.119
Point d’ébullition 106°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire HO2CCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 10 g
Beilstein 1758845
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform and other solvents.
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 96%