Learn More
Sébaçate d’hydrogène d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336806
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11336806 5 g 5g
11346806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04134.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 693-55-0 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-55-0
Formule moléculaire C12H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.304
Numéro MDL MFCD00014387
Clé InChI DLZCDMPHHUODDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl hydrogen sebacate, monoethyl sebacate, sebacic acid, monoethyl ester, decanedioic acid monoethyl ester, decanedioic acid, 1-ethyl ester, decanedioic acid, monoethyl ester, sebacinsaureathylester, mono-ethyl sebacate, sebacic acid 1-ethyl ester, decanedioic acid 1-ethyl ester
CID PubChem 69660
Nom IUPAC Acide10-éthoxy-10-oxodécanoïque
SMILES CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl hydrogen sebacate
Point de fusion 35°C to 38°C
Quantité 5 g
Beilstein 1782569
Poids de la formule 230.3
Pourcentage de pureté 98%