Learn More
Indole-3-carboxylate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 30462033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462033 4 x 25 mg 100mg
30050099 25 mg 25mg
30050488 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462033 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0763.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Indole-3-carboxylate d'éthyle, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl indole-3-carboxylate
CAS 776-41-0
Noms d’analytes ou de composants Ethyl indole-3-carboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC 1H-indole-3-carboxylate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 189,079 g/mol