Learn More
L(-)-lactate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10561774
Marque: Thermo Scientific Acros 118662500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 687-47-8
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Numéro MDL MFCD00004518
Clé InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonyme ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
CID PubChem 92831
ChEBI CHEBI:78322
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl L(-)-lactate
Acidité 0.1% max. (as lactic acid)
Point de fusion -26.0°C
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4160
Quantité 250 mL
Beilstein 03,264
Fieser 17,135
Merck Index 14,3817
Gravité spécifique 1.034
Conditions de rotation spécifiques − 10.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique − 10.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl L(-)-lactate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.