Learn More
Éthyle L-nipecotate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453718
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15453718
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57185.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 37675-18-6 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37675-18-6
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.213
Numéro MDL MFCD00792499
Clé InChI XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-ethyl piperidine-3-carboxylate, ethyl 3s-piperidine-3-carboxylate, ethyl s-nipecotate, s-+-nipecotic acid ethyl ester, s-ethyl nipecotate, ethyl s-piperidine-3-carboxylate, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, 3s, s-+-ethyl nipecotate, ethyl s-+-nipecotate, s-nipecotic acid ethyl ester
CID PubChem 187784
Nom IUPAC (3S)-piperidine-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl L-nipecotate
Densité 1.043
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 1 g
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Rotation optique +1.5° (Neat)
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 97%