Learn More
Éthylmaltol, Mikromol™
Code produit 17932146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3722.00
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éthylmaltol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl maltol
CAS 11-8-4940
Noms d’analytes ou de composants Ethyl maltol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Nom IUPAC 2-éthyl-3-hydroxypyran-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 140,0473 g/mol