Learn More
Acétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368075
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11368075
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08275.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-08-2
Numéro MDL MFCD00051916
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl mesitylacetate
Densité 1.034
Point d’ébullition 135°C to 140°C (9 mmHg)
Formule moléculaire C13H18O2
Indice de réfraction 1.505
Quantité 2 g
Beilstein 2105791
Synonyme ethyl mesitylacetate, ethyl 2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 2-mesitylacetate, acmc-20akx5, mesitylacetic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenylacetate, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl acetate, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid,2,4,6-trimethyl-, ethyl ester
Clé InChI OFZZPFNYAMIBNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=C(C=C(C=C1C)C)C
Nom IUPAC 2-(2,4,6-triméthylphenyl)acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
CID PubChem 222429
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%