Learn More
Méthylcarbamate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10742402
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl methylcarbamate
Note relative au nom 99%
CAS 105-40-8
Point d’ébullition 170.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule moléculaire C4H9NO2
Formule linéaire CH3NHCOOC2H5
Numéro MDL MFCD00041924
Conditionnement Flacon en verre
Synonyme ethyl methylcarbamate, n-methylurethane, n-methylurethan, ethyl-n-methylcarbamate, methylcarbamic acid, ethyl ester, n-methyl urethan, carbamic acid, methyl-, ethyl ester, methylurethane van, unii-1w34gcf5cs, ccris 2510
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6900g/L (16°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Clé InChI SURZCVYFPAXNGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)NC
Nom IUPAC N-méthylcarbamate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
CID PubChem 7752
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 99%
Densité 1.0100g/mL
Quantité 5 g
Point d’éclair 61°C
Gravité spécifique 1.01
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl methylcarbamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.