Learn More
Myristate d’éthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10403365 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10403365
Marque: Thermo Scientific Acros 385540250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-06-1
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00008984
Clé InChI MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
CID PubChem 31283
ChEBI CHEBI:84849
Nom IUPAC Tétradecanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl myristate
Point de fusion 11.0°C to 12.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8610g/mL
Point d’ébullition 295.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)12COOCH2CH3
Quantité 25 g
Merck Index 15, 6419
Gravité spécifique 0.861
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 256.43
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide, solidifiant dans le froid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado