Learn More
N-hydroxy acétimidate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484463
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11484463 5 g 5g
11494463 25 g 25g
11404473 100 g 100g
3 options
Code produit. 11484463
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11006.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-hydroxyacetimidate dʼéthyle a été utilisé dans la synthèse des O-acyl-et O-nitrophénylhydroxylamines, de lʼacide hydroxamique éthoxycarbonylyhydrazides et de lʼO-(2,4-dinitrophényl)acétohydroxamate dʼéthyle.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10576-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00002114,MFCD00002114
Clé InChI QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonyme ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
CID PubChem 6386647
Nom IUPAC Éthyl(1Z)-N-hydroxyéthanimidate
SMILES CCO\C(C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-hydroxyacetimidate
Point de fusion 23°C to 25°C
Point d’ébullition 55°C to 58°C (6 mmHg)
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Beilstein 1700260
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decompose in water.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97%